Merck
522457
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
31,75 €
31,75 €
Precio de catálogo63,50 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
31,75 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
195.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
31,75 €
Precio de catálogo63,50 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Nc1nsc2ccc(cc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2S/c8-7-5-3-4(10(11)12)1-2-6(5)13-9-7/h1-3H,(H2,8,9)
Clave InChI
LDTCWISGJYTXDC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole forms 1:1 complex with β-cyclodextrin (β-CDx). Structural and photoprototropic features of this complex have been investigated.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R Rajamohan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(2), 371-377 (2007-07-03)
The inclusion complexation and photoprototropic behaviour of 3-amino-5-nitrobenzisothiazole (ANBT) in aqueous beta-cyclodextrin (beta-CDx) solution have been investigated. Absorption and fluorescence intensities of the neutral form of ANBT are enhanced due to the formation of 1:1 complex with beta-CDx. The complex
Theoretical study of inclusion complexation of 3-amino-5-nitrobenzisothiazole with ?-cyclodextrin.
Leila N, et al.
Journal of Molecular Liquids, 160(1), 8-13 (2011)