Merck
522449
Sigma-Aldrich
α,4-Dimethylphenylacetic acid
97%
Sinónimos:
2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
2251315
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
37-42 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... IL8RA(3577)
Descripción general
α,4-Dimethylphenylacetic acid is also referred to as 2-(4-methylphenyl)propanoic acid. It is an alkaline decomposition product of azalomycin-B, a macrolide antibiotic produced by Streptomyces hygroscopicus var. azalomyceticus. The reaction of pinonic acid with bromine in water affords 2-(4-methylphenyl)propanoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pinonic Acid-a Promising Chemical Raw Material.
Hedrick G and Lawrence R.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 52(10), 853-856 (1960)
Chemical Studies on Azalomycins. III. Alkaline Degradation of Azalomycin-B.
Tukahashi S and 0kki E.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 15(11), 1726-1732 (1967)
T Matsumoto et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 17(11), 1441-1445 (1994-11-01)
4-Isopropenyltoluene (8) was administered orally to rabbits and the following four optically active metabolites, 2-(p-tolyl)propanoic acid (10), p-(1-carboxyethyl)benzoic acid (11), 2-hydroxy-2-(p-tolyl)propanoic acid (12), and 2-(p-tolyl)-1,2-propanediol (13) were isolated from urine in addition to an optically inactive metabolite, 4-isopropenylbenzoic acid (9).