Merck
521892
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
≥95%
Sinónimos:
6-Methoxy-2-naphthalenylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6OCH3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
mp
>295 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
Clave InChI
GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Contains varying amounts of anhydride.
Aplicación
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling
  • Enantioselective a-arylation of carbonyls via copper-bisoxazoline catalysis
  • Enantioselective synthesis of aryl ketones
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)