Merck
521647
Sigma-Aldrich
Ethyl 6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
98%
Sinónimos:
3-Ethoxycarbonyl-6,7,8-trifluoro-1,4-hydro-4-oxoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8F3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
271.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C1=CNc2c(F)c(F)c(F)cc2C1=O
InChI
1S/C12H8F3NO3/c1-2-19-12(18)6-4-16-10-5(11(6)17)3-7(13)8(14)9(10)15/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
ONQDAESGZUODFI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate is also referred to as 3-ethoxycarbonyl-6,7,8-trifluoro-1,4-hydro-4-oxoquinoline.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cristina Anaya-Gonzalez et al.
Free radical biology & medicine, 141, 150-158 (2019-06-14)
Phototoxic effects of 6,8 dihalogenated quinolones confers to this type of molecules a potential property as photochemotherapeutic agents. Two photodehalogenation processes seem to be involved in the remarkable photoinduced cellular damage. In this context, a new 6,8 dihalogenated quinolone 1