Merck
521264
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
87,60 €
87,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
87,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
175.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
87,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
Clave InChI
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)