Merck
521027
Sigma-Aldrich
trans-1-Octen-1-ylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(2E)-2-Octen-1-ylboronic acid, (E)-1-Octen-1-ylboronic acid, (E)-1-Octenylboronic acid, trans-1-Octenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH=CHB(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
mp
100-104 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C8H17BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h7-8,10-11H,2-6H2,1H3/b8-7+
Clave InChI
RBTAJLKAPFBZDQ-BQYQJAHWSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Chiral palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction
  • Enantioselective conjugate addition catalyzed by acyltartaric acids
  • Copper-mediated oxidative cross-coupling reactions
  • Diastereoselective domino Heck-Suzuki reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)