Merck
520136
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) molybdate
99.9%
Sinónimos:
Bismuth molybdenum oxide, Molybdic acid bismuth(III) salt
About This Item
Fórmula lineal:
Bi2(MoO4)3
Número de CAS:
Peso molecular:
897.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99.9%
idoneidad de la reacción
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Bi]O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3Mo.12O
Clave InChI
NJCRYJVCAARZQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Oxidative dehydrogenation
  • Oxidation of propene to acrolein
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)