520071
(R)-(+)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-(tert-butyldimethylsilyl)serinol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
32-37 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H31NO4Si/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-20(7,8)14(4,5)6/h11,16H,9-10H2,1-8H3,(H,15,17)/t11-/m1/s1
Clave InChI
OKOFEVZCVGPZCQ-LLVKDONJSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?