Merck
519642
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxybromobenzene
96%
Sinónimos:
Benzyl 2-bromophenyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
263.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D >1.6060 (lit.)
grupo funcional
bromo
phenyl
cadena SMILES
Brc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H11BrO/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Clave InChI
NBHAHMHUMMWFPJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Utilization of a copper-catalyzed diaryl ether synthesis for the preparation of verbenachalcone.
Xing X, et al.
Tetrahedron, 58(39), 7903-7910 (2002)
Self-assembly of tetraphenol and its complexes with aromatic diamines: Novel interpenetrating and noninterpenetrating organic assemblies.
Jayaraman A, et al.
Crystal Growth & Design, 5(4), 1575-1583 (2005)
Formation of interesting organic supramolecular structures in the solid-state self-assembly of triphenol adducts.
Jayaraman A, et al.
Crystal Growth & Design, 6(1), 150-160 (2006)
Synthesis of isotopically labelled salicylates.
Hawkins DR and Pryor RW.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 18(4), 593-602 (1981)
Synthesis and solid-state self-assembly of polyphenols.
Venkataramanan B, et al.
Crystal Growth & Design, 4(3), 553-561 (2004)