517895
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one-1,1,1,3-d4
97 atom % D
Sinónimos:
benzalacetone-d4, benzylideneacetone-d4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Nivel de calidad
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H])c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,7D
Clave InChI
BWHOZHOGCMHOBV-UGHRQIHESA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65.56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges