Merck
517674
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Pr(acac)3
About This Item
Fórmula lineal:
Pr(C5H7O2)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
438.23 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
≥99.9% trace metals basis
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: praseodymium
reagent type: catalyst
mp
130 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Pr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Pr/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Clave InChI
YOMFUQJQHBDYMC-KJVLTGTBSA-K
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges