516953
Mercury(II) nitrate monohydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Mercuric nitrate monohydrate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.99% trace metals basis
idoneidad de la reacción
core: mercury
reagent type: catalyst
impurezas
<100 ppm total metallic impurities
residuo de reducción
≤0.01%
mp
79 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.2%
cadena SMILES
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clave InChI
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges