Merck
516562
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
155.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
Clave InChI
WUCCJYOIAJTFFQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mikhail Soloviev et al.
Journal of nanobiotechnology, 1(1), 4-4 (2003-07-25)
Traditional approaches to protein profiling were built around the concept of investigating one protein at a time and have long since reached their limits of throughput. Here we present a completely new approach for comprehensive compositional analysis of complex protein