Merck
516198
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) hydroxide hydrate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Gd(OH)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
208.27 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gadolinium
impurezas
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth impurities Analysis
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O[Gd](O)O
InChI
1S/Gd.4H2O/h;4*1H2/q+3;;;;/p-3
Clave InChI
XPLNUMUBAPCAEW-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)