516147
6-Methyl-2,2′-dipyridyl
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.607 (lit.)
bp
117-119 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(n1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H10N2/c1-9-5-4-7-11(13-9)10-6-2-3-8-12-10/h2-8H,1H3
Clave InChI
LLCYXFYLGPOKQO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Synthesis, spectroscopy, and electrochemistry of ruthenium (II) complexes of 6-(N-pyrazolyl)-and 6-(N-pyrazolylmethyl)-2, 2'-bipyridines: new tridentate ligands.
Inorganic Chemistry, 30(91), 3733-3737 (1991)
Efficient synthesis of 4-, 5-, and 6-methyl-2, 2'-bipyridine by a Negishi cross-coupling strategy followed by high-yield conversion to bromo-and chloromethyl-2, 2'-bipyridines.
The Journal of Organic Chemistry, 63(26), 10048-10051 (1998)
The Journal of organic chemistry, 79(24), 12018-12032 (2014-10-09)
A fast and efficient protocol for the palladium(II)-catalyzed production of aryl ketones from sodium arylsulfinates and various organic nitriles under controlled microwave irradiation has been developed. The wide scope of the reaction has been demonstrated by combining 14 sodium arylsulfinates
Chemical Constitution and Activity of Bipyridylium Herbicides. XII. Diquaternary Salts of 6-Methyl-2, 2'-bipyridyl and 2-Methyl-4, 4'-bipyridyl.
Australian Journal of Chemistry, 30(3), 657-662 (1977)