Merck
515876
Sigma-Aldrich
Imidazole trifluoromethanesulfonate salt
97%
Sinónimos:
Imidazolium triflate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2 · CHF3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
218.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39161001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
189-193 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadena SMILES
c1c[nH]cn1.OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4N2.CHF3O3S/c1-2-5-3-4-1;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-3H,(H,4,5);(H,5,6,7)
Clave InChI
JNJFONBBNLVENC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Iwai et al.
Nucleic acids research, 27(11), 2299-2303 (1999-05-15)
In the solid-phase synthesis of oligonucleotides containing the pyrimidine(6-4)pyrimidone photoproduct using a dinucleotide building block, considerable amounts of by-products were found as the chain length increased. The by-products were the major product when a 49mer was synthesized on a 40
Stéphane Bernier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(1), 69-75 (2004-12-08)
Three nonhydrolyzable aspartyl adenylate analogs have been prepared and tested as inhibitors of E. coli aspartyl-tRNA synthetase. 5'-O-[N-(L-Aspartyl)sulfamoyl]adenosine is a potent competitive inhibitor (K(i) = 15 nM) whereas L-aspartol adenylate is a weaker inhibitor (K(i) = 45 microM) with respect