514446
Diethyl dibutylmalonate
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H28O4/c1-5-9-11-15(12-10-6-2,13(16)18-7-3)14(17)19-8-4/h5-12H2,1-4H3
Clave InChI
WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable