Merck
513121
Sigma-Aldrich
sec-Butyl ether
96%
Sinónimos:
Di-sec-butyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)OCH(CH3)CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.394 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
densidad
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)OC(C)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
HHBZZTKMMLDNDN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Vapor-liquid and liquid-liquid equilibria for the system sec-butyl-alcohol-di-sec-butyl ether-water.
Kovach III JW and Seider WD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(1), 16-20 (1988)