512761
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2-Fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, 6-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95%
formulario
solid
mp
120-125 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of functionally selective allosteric modulators of GABAA receptors
- Suzuki cross-coupling reaction
- Preparation of inhibitors of the checkpoint kinase Wee1
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable