Merck
512338
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
α-Hydroxy-p-tolueneboronic acid, 4-Hydroxymethylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2C6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
mp
251-256 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
Clave InChI
PZRPBPMLSSNFOM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in the synthesis of biologically active compounds including:
  • Imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ones for use as mTOR kinase inhibitors
  • Human immunodificiency virus protease inhibitors with activity against resistant viruses
Reactant involved in:
  • Suzuki coupling reactions
  • Copper-catalyzed transformation from arylboronic acids in water
Involved in the synthesis of polyurethane containing spindle-type chromophores
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3435-3446 (2003)