511420
Poly(3-butylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Sinónimos:
P3BT, P3BT-RR
About This Item
Productos recomendados
color
red
solubilidad
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
fluorescencia
λex 419 nm; λem 550 nm in chloroform
InChI
1S/C10H16S/c1-4-5-6-10-7-8(2)11-9(10)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
DUOSBQJOYVIVOR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Cita
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.