510564
(S)-(+)-2-Amino-3-(2-aminoethoxy)propanoic acid monohydrochloride
98%
About This Item
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]22/D +4°, c = 1 in H2O
mp
212-216 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NCCOC[C@H](N)C(O)=O
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)