Merck
510238
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-ethoxybutyrate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O(CH2)3CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
160.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
densidad
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
cadena SMILES
CCOCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-10-7-5-6-8(9)11-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
NQYKGEPHDRUFJL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 4-ethoxybutyrate, also known as ethyl 4-ethoxybutanoate, is an aliphatic ester. Its enthalpy of vaporization at boiling point (457.65K) has been reported to be 39.830kjoule/mol.[1]
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)