Merck
50893
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
≥97.0% (T)
Sinónimos:
[BMPYR][DCA]
Seleccione un Tamaño
50 G
354,00 €
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
354,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20N4
Número de CAS:
Peso molecular:
208.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (T)
impurezas
≤0.5% water
grupo funcional
amine
cadena SMILES
N#C[N-]C#N.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.C2N3/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1-5-2-4/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
LBHLGZNUPKUZJC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide is a hypergolic[1], air- and water-stable[2] pyrrolidinium-based ionic liquid.[3] It shows a wide potential range, making it a promising candidate in electrochemical applications.[4] [BMPYR][DCA] also has high extraction capacity for dibenzothiophene from liquid fuels.[5]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Voltammetric Study and Electrodeposition of Ni (II)/Fe (II) in the Ionic Liquid 1-Butyl-1-Methylpyrrolidinium Dicyanamide
Lo, Nai-Chang, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163.2, D9-D16 (2016)
Ionic liquids as hypergolic fuels.
Schneider S, et al.
Energy and Fuels, 22(4), 2871-2871 (2008)
Electrodeposition of germanium from the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
Wu, Minxian, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 15.14, 4955-4964 (2013)
Thermophysical properties of the pure ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide and its binary mixtures with alcohols
Gonza?lez, Emilio J., Begon?a Gonza?lez, and Euge?nia A. Macedo
Journal of Chemical and Engineering Data, 58.6, 1440-1448 (2013)
Electrodeposition of gold thin films from 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide Au 3+ solutions
De Sa, A. I., et al.
Thin Solid Films, 519.19, 6278-6283 (2011)