Merck
499048
Sigma-Aldrich
1-Naphthylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7ZnI
Número de CAS:
Peso molecular:
319.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in THF
densidad
1 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
I[Zn]c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7.HI.Zn/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-7H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
UZBTURUXPCTQQL-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)