Merck
498912
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5Cl4Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
299.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mp
260 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.4ClH.Nb/c1-2-4-5-3-1;;;;;/h1-5H;4*1H;/q;;;;;+4/p-4
Clave InChI
GKEMWFXJIFQMQF-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)