497894
4-Cyanobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Bromo(4-cyanobutyl)zinc
Seleccione un Tamaño
142,00 €
Precio de catálogo284,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
142,00 €
Precio de catálogo284,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.971 g/mL at 25 °C
grupo funcional
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]CCCCC#N
InChI
1S/C5H8N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5-6;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
HJYQQTDSYHJSLL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
It can also be used as a reactant to prepare:
- 5-(3-Thienyl)pentanenitrile by reacting with 3-bromothiophene in the presence of a nickel catalyst.[3]
- α-Cyanobutyl vinylphosphonates by palladium-catalyzed Negishi coupling vinylation reaction with α-(pseudo)halo vinylphosphonates.[2]
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - (THF)
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - (THF)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?