497770
4-Chlorobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Bromo(4-chlorobutyl)zinc
About This Item
Productos recomendados
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.98 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C4H8Cl.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
YDPVAYXEHNRIKW-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?