Merck
497568
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2ZnCl
Número de CAS:
Peso molecular:
226.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.975 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Zn]Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
UYRPILXSYQWKDJ-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)