496731
Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate
average Mn ~484
Sinónimos:
Ethoxylated bisphenol F diacrylate
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~484
Nivel de calidad
contiene
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCO.OC(=O)C=C.Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2.C3H4O2.C2H6O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h1-8,14-15H,9H2;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clave InChI
OTXNLBPVRKDFKX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)