496642
3-Cyanophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
64-66 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C=Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2S/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)10-6-11/h1-4H
Clave InChI
UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)