Merck
495387
Sigma-Aldrich
5-Sulfoisophthalic acid monolithium salt
Sinónimos:
5-(Lithiosulfo)isophthalic acid
About This Item
Fórmula lineal:
LiO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
impurezas
<10% water
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Li/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
GGKPBCOOXDBLLG-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Monomer for water-dispersible polyesters.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)