Merck
494119
Sigma-Aldrich
Deoxo-Fluor
Sinónimos:
Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur trifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3OCH2CH2)2NSF3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
InChI
1S/C6H14F3NO2S/c1-11-5-3-10(4-6-12-2)13(7,8)9/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
For a review of recent work on nucleophilic fluorination of organic compounds with Deoxo-Fluor and DAST, see Synthesis, 2002, 17, 2561.
One flask conversion of carboxylic acids to amides via the intermediacy of acyl fluorides.
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Jonathan M White et al.
The Journal of organic chemistry, 69(7), 2573-2576 (2004-03-31)
The use of the Deoxo-Fluor reagent is a versatile method for acyl fluoride generation and subsequent one-flask amide coupling. It provides mild conditions and facile purification of the desired products in good to excellent yields. We have explored the utility
Synthesis, 2561-2561 (2002)
Artículos
This technical article discusses Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur Trifluoride (Deoxo-Fluor®).