Merck
493996
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
221.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
149-151 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc2cc(OC)ccc2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-9-2-3-10-7(5-9)4-8(6-14)11(12)13-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde is a substituted quinolinecarboxaldehyde.
Aplicación
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde may be used in the preparation of 6-methoxy-2-phenethylquinoline-3-carboxaldehyde.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rajasekhar Reddy Naredla et al.
Tetrahedron, 69(9), 2137-2141 (2013-10-22)
Several phenylethyl-substituted pyridinecarboxaldehydes were prepared from 2-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde and these substances are found to undergo cyclization reactions in acidic media. In the absence of added nucleophile, acid promoted cyclization and oxidation (MnO