Merck
49350
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium glutaconaldehyde enolate hydrate
≥97.0% (T)
Sinónimos:
2-Pentenedial tetrabutylammonium salt, 5-Hydroxy-2,4-pentadienal tetrabutylammonium salt, Glutaconaldehyde tetrabutylammonium salt
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3CH2CH2CH2)4N(OCH=CHCH=CHCHO) · xH2O
Peso molecular:
339.56 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (T)
mp
107-110 °C
cadena SMILES
O.[O-]\C=C\C=C\C=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C5H6O2.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;6-4-2-1-3-5-7;/h5-16H2,1-4H3;1-6H;1H2/q+1;;/p-1/b;3-1+,4-2+;
Clave InChI
PVRWOPYOUJDSKI-PXBPUWEMSA-M
Otras notas
The glutaconaldehyde anion serves as an interesting intermediate for the synthesis of various heterocyclic compounds[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Becher
Synthesis, 589-589 (1980)