Merck
492973
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-3-13C, L-Phenylalanine-3-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513CH2CH(NH-Boc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
266.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Análisis
≥98% (CP)
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
técnicas
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H][C@@]([13CH2]c1ccccc1)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i9+1
Clave InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-BEAUBAMTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable