Merck
492019
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-4-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Butyric-4-13C acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3(CH2)2CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
111.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
formulario
solid
mp
250-253 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].[13CH3]CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
Clave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-YTBWXGASSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Alexander Duscha et al.
Cell, 180(6), 1067-1080 (2020-03-12)
Short-chain fatty acids are processed from indigestible dietary fibers by gut bacteria and have immunomodulatory properties. Here, we investigate propionic acid (PA) in multiple sclerosis (MS), an autoimmune and neurodegenerative disease. Serum and feces of subjects with MS exhibited significantly