Merck
489867
Sigma-Aldrich
L-Alanine-1-13C
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
500 MG
377,00 €
377,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
377,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
90.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
377,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
técnicas
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H][C@@](C)(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Clave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-NSQKCYGPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Santosh Renuse et al.
EBioMedicine, 69, 103465-103465 (2021-07-07)
The COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome-coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has overwhelmed health systems worldwide and highlighted limitations of diagnostic testing. Several types of diagnostic tests including RT-PCR-based assays and antigen detection by lateral flow assays, each with their