Merck
489786
Sigma-Aldrich
Isophthalic acid-(carboxy-13C2)
99 atom % 13C
Sinónimos:
1,3-Benzene(dicarboxylic acid-13C2)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,3-(13CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
341-343 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O[13C](=O)c1cccc(c1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
Clave InChI
QQVIHTHCMHWDBS-BFGUONQLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)