Merck
489441
Sigma-Aldrich
Formic acid-d
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
Seleccione un Tamaño
5 G
264,00 €
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
264,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
47.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
concentración
95 wt. % in D2O
índice de refracción
n20/D 1.369
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
densidad
1.246 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H]C(=O)O[2H]
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD
Clave InChI
BDAGIHXWWSANSR-DYCDLGHISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)