Merck
487902
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
2-Propenenitrile-3-13C
About This Item
Fórmula lineal:
H213C=CHCN
Número de CAS:
Peso molecular:
54.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Análisis
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
densidad
0.830 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH2]=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1
Clave InChI
NLHHRLWOUZZQLW-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-4.99 °C