Merck
615560
Sigma-Aldrich
1,4-Diamino(butane-d8) dihydrochloride
98 atom % D
Sinónimos:
1,4-Butane-d8-diamine dihydrochloride, Putrescine-d8 dihydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
NH2(CD2)4NH2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
169.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
Clave InChI
XXWCODXIQWIHQN-VHGLFXLXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Guido Pelletti et al.
Forensic science international, 297, 221-227 (2019-03-05)
Among the several techniques proposed for the estimation of the Post Mortem Interval (PMI), the analysis of odorous amines has been applied in the past, with conflicting results. The aims of this study are: (i) to develop and validate a