Saltar a
487570
Cyanuric chloride-13C3
99 atom % 13C
Sinónimos:
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine-13C3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1130,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3Cl3N3
Número CAS:
Peso molecular:
187.39
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
190 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
Cl[13c]1n[13c](Cl)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/i1+1,2+1,3+1
InChI key
MGNCLNQXLYJVJD-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
586617491667687820
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
97% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
crystals
form
liquid
form
powder
bp
190 °C (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
56 °C (lit.)
bp
-
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
286013-07-8
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)