Merck
487465
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine-15N2
98 atom % 15N
Sinónimos:
1,4-Benzenediamine-15N2, 1,4-Diamino-15N2-benzene
Seleccione un Tamaño
250 MG
1440,00 €
1440,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
1440,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(15NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
1440,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
267 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH2]c1ccc([15NH2])cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1
Clave InChI
CBCKQZAAMUWICA-BFGUONQLSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)