487368
4-(Benzyloxy)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
bp
129 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11NO2/c16-11-15-13-6-8-14(9-7-13)17-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Clave InChI
HFIHSWMJFCMLJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used in the synthesis of the following phenyl urea derivatives:[2]
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-(1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)urea
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-[3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl]urea
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-[3-(2-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl]urea
- N-[4-[3-[4-(benzyloxy)phenyl]ureido]phenyl]nicotinamide
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-(1-nicotinoylindolin-5-yl)urea
- 4-[3-[4-(benzyloxy)phenyl]ureido]-N-phenylbenzamide
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?