Merck
485950
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-15N, L-Leucine-15N, N-Fmoc, 15N Labeled Fmoc Leucine, 15N Labeled Fmoc-Leu-OH
Seleccione un Tamaño
1 G
240,00 €
240,00 €
Precio de catálogo1200,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
240,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
354.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
240,00 €
Precio de catálogo1200,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
técnicas
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i22+1
Clave InChI
CBPJQFCAFFNICX-VIKCBUFNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)