Merck
485225
Sigma-Aldrich
γ-Butyrolactone-d6
98 atom % D
Sinónimos:
Dihydro-d2-2(3H)-furanone-3,3,4,5-d4
Seleccione un Tamaño
5 G
550,00 €
550,00 €
Precio de catálogo2750,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
550,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
92.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
550,00 €
Precio de catálogo2750,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
1.197 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C1([2H])OC(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Clave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-NMFSSPJFSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)