Merck
485209
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated 2-bromoethanol, Ethylene-d4 bromohydrin
Seleccione un Tamaño
5 G
440,00 €
440,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
440,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
BrCD2CD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
128.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
440,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
técnicas
protein expression: suitable
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.819 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
Clave InChI
LDLCZOVUSADOIV-LNLMKGTHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)