484660
4-Cyanophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
119-123 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C=Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2S/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)10-6-11/h1-4H
Clave InChI
DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges