483788
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-prolinal
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
actividad óptica
[α]23/D +83°, neat
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter